Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt dihydrate ≥98%, en poudre
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Soluble in water (5 mg/ml - clear, colourless solution).
Formule:
C₁₀H₁₄KN₅O₁₀P₂·2H₂O |
Numéro MDL:
MFCD00150944 Numéro CAS: 72696-48-1 |