Imprimer
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl dodecanoate, poudre lyophilisée
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Lauric Acid-N-Hydroxy-Succinimide Ester, Lauric acid-OSu, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl dodecanoate
0210481705 0210481701
ICNA0210481705EA 486 EUR
ICNA0210481705 ICNA0210481701
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl dodecanoate, poudre lyophilisée
2,5-dioxopyrrolidin-1-yldodecanoate
Lauric acid N-hydroxysuccinimide ester may be used for the synthesis of N-acylamino acids and lipidisation of polypeptides or other applications that use N-hydroxysuccinimide ester conjugation chemistry.
  • Soluble in methanol (10 mg/ml-clear, colourless solution)
Formule: C₁₆H₂₇NO₄
Poids moléculaire: 297.395 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050401
Numéro CAS: 14565-47-0