L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride, en poudre
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Trp-OEt.HCl, H-Trp-OEt·HCl, Ethyl L-tryptophanate hydrochloride, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
Soluble in water (5 mg/ml - clear, colourless solution) and ethanol (50 mg/ml - clear colorless solution)
Formule:
C₁₃H₁₆N₂O₂ Poids moléculaire: 268.74 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00038993 Numéro CAS: 2899-28-7 |
Résultats des tests de spécification
Form | Light Gray Powder |
Storage | 0 °C, desiccate |
Optical Rotation | [α]20/D +10 ±1°, c = 2% in H2O |