Imprimer
(±)-Acide 2-aminobutyrique, en poudre
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-DL-Abu-OH, DL-Acide 2-aminobutyrique
0210043090 0210043025 0210043080
ICNA0210043090EA 847 EUR
ICNA0210043090 ICNA0210043025 ICNA0210043080
(±)-Acide 2-aminobutyrique, en poudre
(±)-Acide 2-aminobutyrique
Soluble in water (5%). Sparingly soluble in alcohol; insoluble in ether.
Formule: C₄H₉NO₂
Poids moléculaire: 103.12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008093
Numéro CAS: 2835-81-6