Imprimer
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate ≥98%, en poudre
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Calcium 2-keto-D-gluconate, D-Arabino-2-hexulopyranosonic acid hemicalcium Salt
0210036505 0210036501
ICNA0210036505EA 550 EUR
ICNA0210036505 ICNA0210036501
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate ≥98%, en poudre
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
2-Keto-D-gluconic Acid hemicalcium salt is Hemicalcium Salt of 2-Keto-D-gluconic acid. It is produced from D-glucose.
Presentation: White Powder
2-Keto-D-gluconic Acid hemicalcium salt is Hemicalcium Salt of 2-Keto-D-gluconic acid. It is produced from D-glucose.
Formule: C₆H₉O₇·½Ca·H₂O
Poids moléculaire: 231.22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149104
Numéro CAS: 3470-37-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity 99.3%
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation -67.2°
Solubility (5% aq soln) Clear, Colorless Solution