Imprimer
Pointes de pipettes, chargement de gel, ART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2155 2155P 3621
732-2226EA 95.4 EUR
732-2226 732-2229 732-2255
Pointes de pipettes, chargement de gel, ART™
Pointes de pipettes
Ces pointes sont conçues pour le chargement vertical des gels d'acrylamide ou d'agarose.
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, DNase, ATP et apyrogènes
  • Disponibles avec ou sans filtre pour piéger les contaminants potentiels
  • Fabriquées conformément à la norme industrielle de qualité optimale