Imprimer
Pointes à filtre barrière, faible rétention, longue, ART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2140-05-HR 2079-05-HR 2080-05-HR 2160P-05-HR
732-1179EA 81.8 EUR
732-1179 732-2397 732-2399 732-2405
Pointes à filtre barrière, faible rétention, longue, ART™
Pointes de pipettes
Ces pointes à filtre barrière sont conçues pour s'adapter à quasiment n'importe quelles micropipettes et applications. La barrière étanche permet une protection à 100% contre les aérosols et la contamination liquide. Grâce à la technologie avancée à faible rétention, la surface interne hydrophobe de ces pointes diminue considérablement la perte des échantillons due à l'adhérence et optimise leur récupération.
  • Transparent, stérile
  • Sans RNase, DNase, ADN, ATP, sans bioburden, sans endotoxines, sans pyrogène et sans inhibiteurs PCR
  • Longueur de pointe étendue pour prévenir toute contamination, le corps de la pipette ne pénétrant pas le récipient d'échantillon
  • Le couvercle de la boîte peut facilement passer d'une boîte traditionnelle à fonctionnement vertical à une boîte à charnières offrant un accès d'une seule main aux pointes
  • La languette avant se ferme et se verrouille en toute sécurité et sécurise le stockage