Imprimer
Pointes pour pipette, à faible rétention, longue, ART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3510-05 3151-05-HR 3152-05-HR 3511-05-HR 3512-05-HR 3541-05-HR 3542-05-HR 3791-05-HR 3792-05-HR
732-0321EA 22.2 EUR
732-0321 613-2454 613-2456 613-2466 613-2468 613-2478 613-2487 613-2781 613-2783
Pointes pour pipette, à faible rétention, longue, ART™
Pointes de pipettes
Présentant une technologie avancée de faible rétention, la surface interne hydrophobe de ces pointes diminue considérablement la perte d'échantillon due à l'adhérence et optimise la récupération de l'échantillon.
  • Pointes non stériles certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ADN, d'ATP, d'endotoxines, d'agents pyrogènes et d'inhibiteurs PCR
  • Pointes stériles certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ADN, d'ATP, de charge bactérienne, d'endotoxines, d'agents pyrogènes et d'inhibiteurs PCR
  • Longueur de pointe étendue pour prévenir toute contamination, le corps de la pipette ne pénétrant pas le récipient d'échantillon
  • Le couvercle du portoir peut facilement passer d'un portoir traditionnel à fonctionnement vertical à un portoir à charnières offrant un accès d'une seule main aux pointes
  • Le verrou avant se ferme et se verrouille en toute sécurité et sécurise le stockage
Ces pointes conviennent à une utilisation avec des échantillons difficiles, tels que des composés radioactifs, des matériaux visqueux, des lignées cellulaires fragiles, des virus, des protéines complexes et des réactifs PCR.
Cdt: les pointes sont disponibles en conditionnement en vrac ou sur portoirs.