Imprimer
Pointes pour pipettes, longue, ART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3510 3540-11 3151-HR 3152-HR 3511-HR 3512-HR 3541-HR 3542-HR 3791-HR 3792-HR
612-9750EA 19.2 EUR
612-9750 732-2249 613-2455 613-2457 613-2467 613-2469 613-2479 613-2488 613-2782 613-2784
Pointes pour pipettes, longue, ART™
Pointes de pipettes
Ces pointes sans filtre sont conçues pour s'adapter à quasiment n'importe quelle micropipette. Elles conviennent à une utilisation avec des échantillons difficiles, tels que des composés radioactifs, des matériaux visqueux, des lignées cellulaires fragiles, des virus, des protéines complexes et des réactifs PCR.
  • Pointes non stériles certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ADN, d'ATP, d'endotoxines, d'agents pyrogènes et d'inhibiteurs PCR
  • Pointes stériles certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ADN, d'ATP, de charge bactérienne, d'endotoxines, d'agents pyrogènes et d'inhibiteurs PCR
  • Longueur de pointe étendue pour prévenir toute contamination, le corps de la pipette ne pénétrant pas le récipient d'échantillon
  • Le couvercle du portoir peut facilement passer d'un portoir traditionnel à fonctionnement vertical à un portoir à charnières offrant un accès d'une seule main aux pointes
  • Le verrou avant se ferme et se verrouille en toute sécurité et sécurise le stockage
Informations de livraison: les pointes sont disponibles en conditionnement en vrac ou sur portoirs.