Imprimer
Charbon actif, en poudre USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SPCMCA191-12KGEA 4230 EUR
SPCMCA191-12KG SPCMCA191-2.5KG SPCMCA191-45KGBL SPCMCA191-500GM
Charbon actif, en poudre USP
Charbon actif
Form: Powder
Formule: C
Poids moléculaire: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3550 °C
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Indice Merck: 13,01818