Imprimer
Calcium sulfate dihydraté NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Plâtre de Paris
CA170-12KG CA170-2.5KG CA170-45KGBL
SPCMCA170-12KGEA 1020 EUR
SPCMCA170-12KG SPCMCA170-2.5KG SPCMCA170-45KGBL
Calcium sulfate dihydraté NF
Calcium sulfate dihydraté
Formule: CaSO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 172.17 g/mol
Densité: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149625
Numéro CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Indice Merck: 13,01711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.