Imprimer
Calcium stéarate NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Stearic acid calcium salt
CA169-12KG CA169-2.5KG CA169-45KGBL
SPCMCA169-12KGEA 1150 EUR
SPCMCA169-12KG SPCMCA169-2.5KG SPCMCA169-45KGBL
Calcium stéarate NF
Calcium stéarate
BSE/TSE statement (available upon request)
Kosher certified
Formule: C₃₆H₇₀CaO₄
Point de fusion: 147…149 °C
Densité: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036390
Numéro CAS: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Indice Merck: 13,01708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=c1765b9467ae214d145f3824443319aa43d8bd1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 9% Min.