Imprimer
D-Gluconate de calcium monohydraté ≥98.5% USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Calcium gluconate monohydraté
SPCMCA146-12KGEA 1230 EUR
SPCMCA146-12KG SPCMCA146-2.5KG SPCMCA146-50KGBL
D-Gluconate de calcium monohydraté ≥98.5% USP
D-Gluconate de calcium monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Poids moléculaire: 448,39 g/mol
Point de fusion: 178 °C
Numéro MDL: MFCD00150787
Numéro CAS: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8
Indice Merck: 13,01671
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5% Min.