Benzéthonium chlorure USP
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule:
C₂₇H₄₂ClNO₂ Point de fusion: 164…166 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011742 Numéro CAS: 121-54-0 EINECS: 204-479-9 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 13,01074 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 97% Min. |