Vitamine B12 (Cyanocobalamine) FCC
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P Poids moléculaire: 1355,38 g/mol Point de fusion: 320 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00151092 Numéro CAS: 68-19-9 EINECS: 200-680-0 Indice Merck: 12,10152 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 96% Min. |