Imprimer
Électrodes combinées de pH, sensION™+
Fournisseur: Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LZW5014T97002 LZW5011T97002 LZW5010T97002 LZW5021T97002
HACHLZW5014T97002EA 432 EUR
HACHLZW5014T97002 662-1628 HACHLZW5010T97002 HACHLZW5021T97002
Électrodes combinées de pH, sensION™+
Électrodes Électrodes pH
Électrodes combinées de pH en laboratoire 3 en 1 avec un capteur de température intégré.
  • 5010T et 5011T sont des électrodes à faible entretien pour des applications générales
  • 5014T et 5021T sont des électrodes hautes performances pour des applications spéciales ou difficiles
  • À utiliser avec des pH-mètres de laboratoire Hach sensION+
Informations de livraison: fourni avec un manuel d'utilisation de base. 5014T et 5021T comprennent également une solution de remplissage électrolytique KCl 3,0 M (30 ml).