Kits de tests colorimétriques visuels, cuivre, MQuant®, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Tests rapides colorimétriques visuels
- Results in approximately five minutes
- Easy to use
- Application-oriented measuring ranges
- Portable
- A range of economical refill packs (RP) are available
MQuant® with colour disc comparator
Avec ce disque de comparaison, ces kits de test sont particulièrement adaptés à l'analyse des eaux troubles et teintées. Le disque est un dispositif de comparaison des couleurs pratique et robuste, qui fournit des mesures fiables, même dans des environnements humides. Idéal pour les échantillons de moyenne à forte concentration dans des applications allant des tests d'eau en bouteille aux eaux usées et aux autres tests d'eau industrielle.
RP= Refill pack.
Informations de livraison: Each test kit contains all the necessary reagents, reaction cuvettes, colour comparison chart and extensive instructions for use.