Kits de tests colorimétriques visuels, cuivre, MQuant®, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Tests rapides colorimétriques visuels.
- Results in approximately five minutes
- Easy to use
- Application-oriented measuring ranges
- Portable
- A range of economical refill packs (RP) are available
MQuant® avec carte de comparaison de couleurs
L'utilisation de cuves longues permet aux tests MQuant® d'être l'instrument de mesure idéal des faibles concentrations (jusqu'à 0,005 mg/l). Ces tests sont particulièrement adaptés à l'analyse de l'eau potable, des eaux de source, des eaux ultra-pures et minérales, à la préparation d'eau potable, ainsi que pour les eaux de refroidissement et les eaux de chaudière.
RP = Refill pack
Informations de livraison: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.