Imprimer
VWR®, Powder packs for determination of nitrogen total, reagents for photometers
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85618.610EA 141 EUR
85618.610 85619.610
VWR®, Powder packs for determination of nitrogen total, reagents for photometers
Kits de tests environnementaux
Les réactifs en sachet de poudre VWR® sont conçus pour être utilisés avec tous les instruments portatifs ou de paillasse Hach® d'une capacité de cellule de 16 mm . Aucun étalonnage n'est nécessaire : ils peuvent être utilisés avec les paramètres d'étalonnage de l'instrument Hach®, leur manipulation étant identique à celle des réactifs Hach®. Les sachets, scellés individuellement dans de l'aluminium, ne sont pas altérés par les conditions ambiantes et contiennent des doses pré-mesurées de réactifs en poudre pour une utilisation précise et pratique et une grande solubilité.
  • Précis
  • Rapides et pratiques grâce à une meilleure dissolution par rapport à celle des comprimés et à une longue durée de conservation
  • Aucun étalonnage nécessaire
  • Manipulation identique à celle des réactifs Hach® correspondants
* RS = Jeu de réactifs en sachet de poudre