VWR®, Sachets de poudre pour la détermination du sulfate, réactifs pour photomètres
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les réactifs en sachet de poudre VWR® sont conçus pour être utilisés avec tous les instruments portatifs ou de paillasse Hach® d'une capacité de cellule de 16 mm . Aucun étalonnage n'est nécessaire : ils peuvent être utilisés avec les paramètres d'étalonnage de l'instrument Hach®, leur manipulation étant identique à celle des réactifs Hach®. Les sachets, scellés individuellement dans de l'aluminium, ne sont pas altérés par les conditions ambiantes et contiennent des doses pré-mesurées de réactifs en poudre pour une utilisation précise et pratique et une grande solubilité.
- Précis
- Rapide et pratique grâce à une dissolution plus facile que les comprimés et à une longue durée de conservation
- Aucun étalonnage nécessaire
- Le bord biseauté empêche le réactif de rester coincé dans les coins