Imprimer
tri-Calcium dicitrate tetrahydraté, en poudre USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C1102-125LBBL C1102-12KG C1102-2.5KG
SPCMC1102-125LBBLEA 3300 EUR
SPCMC1102-125LBBL SPCMC1102-12KG SPCMC1102-2.5KG
tri-Calcium dicitrate tetrahydraté, en poudre USP
tri-Calcium dicitrate tetrahydraté
Form: Powder
Formule: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
Numéro MDL: MFCD00150786
Numéro CAS: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97.5% Min.