Imprimer
Calcium acétate USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C1067-12KG C1067-100GM
SPCMC1067-12KGEA 2040 EUR
SPCMC1067-12KG SPCMC1067-100GM
Calcium acétate USP
Calcium acétate
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: (H₃CCOO)₂Ca
Densité: 1,509 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150019
Numéro CAS: 62-54-4
EINECS: 200-540-9
Indice Merck: 12,01683
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.