Imprimer
Acide borique, en poudre NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide orthoborique
SPCMBO110-100LBBLEA 2970 EUR
SPCMBO110-100LBBL SPCMBO110-12KG
Acide borique, en poudre NF
Acide borique
Form: Powder
Formule: B(OH)₃
Poids moléculaire: 61,83 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Indice Merck: 13,01326
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5% Min.