Imprimer
Benzoate de benzyle USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzyle benzoate
BE159-200LTBL BE159-20LT BE159-500ML
SPCMBE159-200LTBLEA 0 EUR
SPCMBE159-200LTBL SPCMBE159-20LT SPCMBE159-500ML
Benzoate de benzyle USP
Benzoate de benzyle
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Poids moléculaire: 212.25 g/mol
Point d'ébullition: 323
Point de fusion: 17…20 °C
Densité: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 158 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003075
Numéro CAS: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,01129
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.