L(+)-Valine USP
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa) Point de fusion: 86 °C Densité: 1,284 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064220 Numéro CAS: 72-18-4 EINECS: 200-773-6 Indice Merck: 13,09458 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 98.5% Min. |