Triéthanolamine (Trolamine) NF
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule:
C₆H₁₅NO₃ Point d'ébullition: 335,4 °C (1013 hPa) Point de fusion: 21,6 °C Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 179 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002855 Numéro CAS: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 Indice Merck: 13,09739 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | 99% Min. |