Imprimer
Thiamine chlorhydrate USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TH116-1KG TH116-25KGBL TH116-25GM TH116-500GM
SPCMTH116-1KGEA 928 EUR
SPCMTH116-1KG SPCMTH116-25KGBL SPCMTH116-25GM SPCMTH116-500GM
Thiamine chlorhydrate USP
Thiamine chlorhydrate
Formule: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Point de fusion: 252 °C
Densité: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012780
Numéro CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Indice Merck: 13,09366
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.