Acide benzoïque, soluble USP, Ph. Eur., BP, JP
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule:
C₇H₆O₂ Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa) Point de fusion: 121…123 °C Densité: 1,316 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 121 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002398 Numéro CAS: 65-85-0 EINECS: 200-618-2 REACH: 01-2119455536-33 Indice Merck: 13,01092 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | 99.5% Min. |