Imprimer
Baryum sulfate USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BA125-12KG BA125-2.5KG BA125-25KGBL
SPCMBA125-12KGEA 1000 EUR
SPCMBA125-12KG SPCMBA125-2.5KG SPCMBA125-25KGBL
Baryum sulfate USP
Baryum sulfate
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: BaSO₄
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1345 °C
Densité: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003455
Numéro CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Indice Merck: 13,00997
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97.5% Min.