Imprimer
Oleate de sorbitan NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Span 80
SPA83-200LTBL SPA83-20LT SPA83-4LTGL
SPCMSPA83-200LTBLEA 7150 EUR
SPCMSPA83-200LTBL SPCMSPA83-20LT SPCMSPA83-4LTGL
Oleate de sorbitan NF
Oleate de sorbitan
Formule: C₂₄H₄₄O₆
Poids moléculaire: 428.61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080948
Numéro CAS: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 72% Min.