Imprimer
Stearate de sorbitan NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sorbitan monooctadecanoate, (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol monooctadecanoate, Sorbitan stearate
SPA63-12KG SPA63-2.5KG SPA63-90KGBL
SPCMSPA63-12KGEA 1600 EUR
SPCMSPA63-12KG SPCMSPA63-2.5KG SPCMSPA63-90KGBL
Stearate de sorbitan NF
Stearate de sorbitan
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₂₄H₄₆O₆
Poids moléculaire: 430.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005366
Numéro CAS: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 68% Min.