Imprimer
Acide sorbique, en poudre NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide hexa-2,4-diénoïque, Acide trans,trans-hexa-2,4-diénoïque
SO215-12KG SO215-2.5KG SO215-100GM
SPCMSO215-12KGEA 1650 EUR
SPCMSO215-12KG SPCMSO215-2.5KG SPCMSO215-100GM
Acide sorbique, en poudre NF
Acide sorbique
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Poids moléculaire: 112.13 g/mol
Point d'ébullition: 228
Point de fusion: 132…135 °C
Densité: 1.204 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 127 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002703
Numéro CAS: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Indice Merck: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.