Imprimer
Sodium salicylate, soluble USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
SO205-12KG SO205-2.5KG SO205-50KGBL
SPCMSO205-12KGEA 1670 EUR
SPCMSO205-12KG SPCMSO205-2.5KG SPCMSO205-50KGBL
Sodium salicylate, soluble USP
Sodium salicylate
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: HOC₆H₄COONa
Point de fusion: 200 °C
Densité: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002440
Numéro CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Indice Merck: 12,08819
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5% Min.