Imprimer
Sodium métabisulfite ≥65%, granuleux BP, Ph. Eur., JP, NF pour l'industrie agroalimentaire
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
SO182-12KG SO182-2.5KG SO182-45KGBL
SPCMSO182-12KGEA 1000 EUR
SPCMSO182-12KG SPCMSO182-2.5KG SPCMSO182-45KGBL
Sodium métabisulfite ≥65%, granuleux BP, Ph. Eur., JP, NF pour l'industrie agroalimentaire
Sodium métabisulfite
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: Na₂S₂O₅
Poids moléculaire: 190.11 g/mol
Point de fusion: 150
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Indice Merck: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 65% Min.