Imprimer
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol, granuleux NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Butylhydroxytoluène
B1196-12KGBL B1196-2.5KG B1196-500GM
SPCMB1196-12KGBLEA 2570 EUR
SPCMB1196-12KGBL SPCMB1196-2.5KG SPCMB1196-500GM
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol, granuleux NF
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₁₅H₂₄O
Poids moléculaire: 220.35 g/mol
Point d'ébullition: 265
Point de fusion: 69…70 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 127
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011644
Numéro CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Indice Merck: 13,01547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.