Imprimer
Bétaïne chlorhydrate USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B1104-12KGBL B1104-50KGBL B1104-100GM
SPCMB1104-12KGBLEA 2770 EUR
SPCMB1104-12KGBL SPCMB1104-50KGBL SPCMB1104-100GM
Bétaïne chlorhydrate USP
Bétaïne chlorhydrate
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011903
Numéro CAS: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.