Imprimer
L(+)-Sérine USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Ser-OH, (S)-(+)-Sérine
S1023-1KG S1023-25KGBL S1023-12KGBL
SPCMS1023-1KGEA 3170 EUR
SPCMS1023-1KG SPCMS1023-25KGBL SPCMS1023-12KGBL
L(+)-Sérine USP
L(+)-Sérine
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₃H₇NO₃
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…225 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064224
Numéro CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Indice Merck: 14,00846
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5% Min.