Imprimer
Aluminium chlorure hexahydraté USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
AL225-12KG AL225-2.5KG AL225-25KGBL AL225-50KGBL
SPCMAL225-12KGEA 2600 EUR
SPCMAL225-12KG SPCMAL225-2.5KG SPCMAL225-25KGBL SPCMAL225-50KGBL
Aluminium chlorure hexahydraté USP
Aluminium chlorure hexahydraté
Formule: AlCl₃·6H₂O
Point de fusion: ∼100 °C
Densité: 2,39 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149134
Numéro CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 95% Min.