Imprimer
L-Phénylalanine USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
P1582-1KG P1582-50KGBL P1582-5KGBL
SPCMP1582-1KGEA 3260 EUR
SPCMP1582-1KG SPCMP1582-50KGBL SPCMP1582-5KGBL
L-Phénylalanine USP
L-Phénylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 173 °C
Densité: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064227
Numéro CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Indice Merck: 14,07271
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5% Min.