L(-)-Proline USP
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-(-)-Proline, H-Pro-OH
Formule:
C₅H₉NO₂ Poids moléculaire: 115.13 g/mol Point d'ébullition: 245 Point de fusion: 220…222 °C Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064318 Numéro CAS: 147-85-3 EINECS: 205-702-2 Indice Merck: 13,07871 |