Imprimer
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 1 300 000 USP (K90)
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
P1416-12KG P1416-2.5KG P1416-50KGBL
SPCMP1416-12KGEA 5010 EUR
SPCMP1416-12KG SPCMP1416-2.5KG SPCMP1416-50KGBL
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 1 300 000 USP (K90)
Polyvinylpyrrolidone
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formule: (C₆H₉NO)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8