Imprimer
L(-)-Mentol, soluble USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1R)-(-)-Mentol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-méthylcyclohexane, (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-méthylcyclohexane
ME110-12KGBL ME110-25KGBL
SPCMME110-12KGBLEA 4580 EUR
SPCMME110-12KGBL SPCMME110-25KGBL
L(-)-Mentol, soluble USP
L(-)-Mentol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₁₀H₂₀O
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…44 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062979
Numéro CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Indice Merck: 13,05861