Imprimer
Magnésium stéarate BP, JP, NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Stearic acid Magnesium(II) salt, Magnesium(II) Stearate, Stearic acid magnesium salt
MA130-12KG MA130-2.5KG MA130-45KGBL
SPCMMA130-12KGEA 1660 EUR
SPCMMA130-12KG SPCMMA130-2.5KG SPCMMA130-45KGBL
Magnésium stéarate BP, JP, NF
Magnésium stéarate
Formule: C₃₆H₇₀MgO₄
Poids moléculaire: 591.25 g/mol
Point de fusion: 130…140 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036391
Numéro CAS: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Indice Merck: 13,05714
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 4% Min.