Imprimer
Manganèse (II) sulfate monohydraté, en poudre USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
M1114-12KG M1114-2.5KG M1114-50KGBL
SPCMM1114-12KGEA 1540 EUR
SPCMM1114-12KG SPCMM1114-2.5KG SPCMM1114-50KGBL
Manganèse (II) sulfate monohydraté, en poudre USP
Manganèse (II) sulfate monohydraté
Form: Powder
Formule: MnSO₄·1H₂O
Point de fusion: 700 °C
Densité: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,05763
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.