L(+)-Leucine USP
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₃NO₂ Point de fusion: 300 °C Densité: 1,165 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002617 Numéro CAS: 61-90-5 EINECS: 200-522-0 Indice Merck: 14,05451 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 98.5% Min. |