Imprimer
L(+)-Lysine monochlorhydrate, granuleux USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L1142-1KG L1142-50KGBL L1142-5KG
SPCML1142-1KGEA 346 EUR
SPCML1142-1KG SPCML1142-50KGBL SPCML1142-5KG
L(+)-Lysine monochlorhydrate, granuleux USP
L(+)-Lysine monochlorhydrate
Form: Granular
Use: excipient, biochemistry.
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Point de fusion: 263…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064564
Numéro CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5% Min.