Imprimer
L-Arginine chlorhydrate USP
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(+)-Arginine chlorhydrate, L(+)-Arginine chlorhydrate
A1337-12KGBL A1337-1KG A1337-50KGBL
SPCMA1337-12KGBLEA 3690 EUR
SPCMA1337-12KGBL SPCMA1337-1KG SPCMA1337-50KGBL
L-Arginine chlorhydrate USP
L-Arginine chlorhydrate
Formule: C₆H₁₅ClN₄O₂
Poids moléculaire: 210.66 g/mol
Point de fusion: 218
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064550
Numéro CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Indice Merck: 13,00785
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5% Min.