L(+)-Arginine USP
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(S)-(+)-Arginine
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule:
C₆H₁₄N₄O₂ Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa) Point de fusion: 238 °C Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002635 Numéro CAS: 74-79-3 EINECS: 200-811-1 Indice Merck: 13,00785 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 98.5% Min. |