Imprimer
Gomme arabique, poudre séchée par pulvérisation NF
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acacia
GU115-12KG GU115-2.5KG GU115-45KGBL
SPCMGU115-12KGEA 1860 EUR
SPCMGU115-12KG SPCMGU115-2.5KG SPCMGU115-45KGBL
Gomme arabique, poudre séchée par pulvérisation NF
Gomme arabique
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Densité: 1.35 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081264
Numéro CAS: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5