di-Ammonium hydrogénoorthophosphate, granuleux NF
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ammonium phosphate dibasique
, Ammonium phosphate diammonium
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formule:
(NH₄)₂HPO₄ Poids moléculaire: 132,06 g/mol Point de fusion: 185 °C Densité: 1,619 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010891 Numéro CAS: 7783-28-0 EINECS: 231-987-8 REACH: 01-2119490974-22 Indice Merck: 12,00576 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 96% Min. |